Learn More
m-Xileno, 99 %, extra seco, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 108-38-3 | C8H10 | 106.17 g/mol
47.24€ - 194.97€
CAS | 108-38-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H10 |
Peso molecular (g/mol) | 106.17 |
Número MDL | MFCD00008536 |
Clave InChI | IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | m-xylene, 1,3-dimethylbenzene, m-xylol, m-dimethylbenzene, meta-xylene, m-methyltoluene, 3-xylene, benzene, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylbenzol, santosol 150 |
PubChem CID | 7929 |
ChEBI | CHEBI:28488 |
Nombre IUPAC | 1,3-xileno |
SMILES | CC1=CC(C)=CC=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11944441
|
Thermo Scientific Acros
158931000 |
100 mL |
47.24€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11924441
|
Thermo Scientific Acros
158930010 |
1 L |
194.97€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
108-38-3 | |
106.17 | |
IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N | |
7929 | |
1,3-xileno |
C8H10 | |
MFCD00008536 | |
m-xylene, 1,3-dimethylbenzene, m-xylol, m-dimethylbenzene, meta-xylene, m-methyltoluene, 3-xylene, benzene, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylbenzol, santosol 150 | |
CHEBI:28488 | |
CC1=CC(C)=CC=C1 |
Especificaciones
m-Xylene | |
108-38-3 | |
0.8640g/mL | |
25°C | |
99% | |
C8H10 | |
MFCD00008536 | |
m-xylene, 1,3-dimethylbenzene, m-xylol, m-dimethylbenzene, meta-xylene, m-methyltoluene, 3-xylene, benzene, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylbenzol, santosol 150 | |
IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N | |
1,3-xileno | |
7929 | |
106.17 | |
Extra seco |
-48.0°C | |
clear colorless liquid | |
139.0°C | |
1.4960 to 1.4980 | |
0.864 | |
C6H4(CH3)2 | |
0.62 mPa.s (20°C) | |
Solubility in water: 0.2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and most organic, solvents | |
CC1=CC(C)=CC=C1 | |
106.17 | |
CHEBI:28488 | |
99% |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement:
Causes skin irritation
Harmful in contact with skin
Harmful if inhaled
Flammable liquid and vapor
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 203-576-3
- m-Xylene
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.