Learn More
Hellma Macrocubeta, 101-QS
Cubeta de fluorescencia de vidrio de cuarzo de alta pureza Suprasil™ con tapa de PTFE.
Marca:  Hellma 101-20-40
Código de producto. 10177611
  • 475.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 18-09-2025
Descripción
  • Fabricada con cuarzo de sílice fundida sintético de alta pureza
  • Celda de fluorescencia
  • Rango UV/VIS
  • Tapa de PTFE incluida
Especificaciones
Especificaciones
7000 μl
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Grosor de base: 1,25 mm
1/paq.
200 - 2500 nm
12,5 mm
Cuarzo Suprasil
10 mm
Tapa de PTFE
20 x 10 mm
45 mm