Learn More
Gilson™ Montajes de pared MACROMAN™
Estos soportes de pared proporcionan un almacenamiento seguro y estable para los controladores de pipetas MACROMAN™.
63.65€ - 99.05€
Especificaciones
Color Negro
Tipo Soporte de pared
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento
Para utilizar con (equipo) Pipeteador MACROMAN™
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
15891727
Ver documentos Detalles de la promoción
Gilson™
F107201
Tornillo/cinta adhesiva
63.65€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 04-08-2025
Añadir a la cesta
15801737
Ver documentos Detalles de la promoción
Gilson™
F107202
Magnético
99.05€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 05-11-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Mantiene los controladores de pipetas alejados de bancos y escritorios ocupados
  • Disponible en variedades magnéticas y de tornillo
  • Accesorio para pipeteadores MACROMAN
  • Se suministran individualmente
Especificaciones
Especificaciones
Negro
Soporte de pared
Almacenamiento
Pipeteador MACROMAN™