Learn More
Invitrogen™ MagicMedia™ E. coli Expression Medium, Powder
Spécifiquement conçu pour augmenter considérablement le rendement des protéines recombinantes dans les systèmes d’expression d’E. coli régulés par T7 sans surveillance des densités optiques (D.O.) de cultures ou ajout d’inducteur
126.00CHF - 506.00CHF
Spécification
Espèces | Escherichia coli |
---|---|
Format | Kit |
Gamme de produits | MagicMedia™ |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15351532
|
Invitrogen™
K6810 |
1 L |
126.00CHF
1kg |
Expédition estimée: 23-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
15398136
|
Invitrogen™
K6815 |
5 x 1 L |
506.00CHF
1 kit |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
Le milieu d’expression d’E. coli MagicMedia est spécialement conçu pour augmenter considérablement le rendement des protéines recombinantes dans les systèmes d’expression d’E. coli régulés par T7 sans surveillance de la DO (densité optique) de culture ni ajout d’inducteur. La formulation exclusive MagicMedia permet à la culture d’E. coli d’atteindre des densités 3 à 10 fois plus élevées que celles obtenues avec les méthodes traditionnelles LB + IPTG, ce qui vous permet :• d’obtenir des rendements protéiques 3 à 10 fois plus élevés (figure 1) avec un temps opérateur bien plus court
• d’éliminer les étapes de surveillance de DO fastidieuses : inoculez les cellules simplement, développez la culture pendant la nuit et récoltez-les (figure 2)
• de réduire le volume de culture afin de simplifier les processus de manipulation et d’évolutivité
• Idéal pour l’expression simultanée de plusieurs clones pour les applications à haut débit
Le milieu d’expression d’E. coli MagicMedia, poudre, comprend un composant A exclusif (au format poudre dans un sachet en aluminium) et un composant B (au format liquide tampon).
Le milieu d’expression d’E. coli MagicMedia est également disponible sous la forme d’un liquide préstérilisé prêt à l’emploi (réf. K6803).
Spécification
Escherichia coli | |
Kit | |
MagicMedia™ |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.