Learn More
Acetato de magnesio tetrahidrato, +98 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Magnesium acetate tetrahydrate |
Punto de fusión | 80.0°C |
Color | Blanco |
Forma física | Cristales o polvo de cristalina |
Cantidad | 2.5 kg |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.0 to 102% (Complexometry) |
Fórmula lineal | (CH3CO2)2Mg·4H2O |
Fieser | 15,196 |
Índice Merck | 15, 5718 |
Información de solubilidad | Solubility in water: 1200g/L (15°C). Other solubilities: soluble in alcohol |