Learn More
Carbonato de magnesio básico, Honeywell™
Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Descripción
- Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Magnesium carbonate basic |
CAS | 39409-82-0 |
Cantidad | 1 kg |
Fórmula molecular | C4H10Mg5O18 |
Fórmula lineal | MgCO3 |
Número MDL | MFCD00149783 |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Clave InChI | YMKSTRLFWJQKFP-UHFFFAOYSA-D |
SMILES | O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O |
Nombre IUPAC | pentamagnesium(2+) tetrahydrate dihydroxide tetracarbonate |