Learn More
Cloruro de magnesio hexahidrato, certificado AR para análisis, cumple con las especificaciones analíticas de la Far. Eur., BP, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Spezifikation
Spezifikation
Punto de fusión | 117°C |
Color | Blanco |
pH | 5 to 6.5 |
Forma física | Sólido en polvo |
Cantidad | 1 kg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.31g/mol |
Envase | Jarra de plástico para polvo |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur