Learn More
Magnesium Chloride Hexahydrate, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Código de producto. 15611270 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
6 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Puriss., meets analytical specification of BP, FCC, European Pharmacopoeia, E511, ≤0.0001% Al, 99-101%,
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7791-18-6
Fórmula molecular Cl2H12MgO6
Peso molecular (g/mol) 203.30
Número MDL MFCD00149781
Clave InChI DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC Dicloruro de hexahidrato de magnesio(2+)
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium Chloride Hexahydrate
Nombre de nota Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, FCC
Cantidad 6 x 2.5 kg
Fórmula lineal MgCl2 · 6H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.3
Porcentaje de pureza 99 to 101%
Grado puriss.