Learn More
Hexahidrato de cloruro de magnesio, purum p.a, ≥98,0 % (KT), Honeywell™
Código de producto. 15696060 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Poly bottle
Purum p.a.,≥98.0%
  • Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7791-18-6
Fórmula molecular Cl2H12MgO6
Peso molecular (g/mol) 203.30
Número MDL MFCD00149781
Clave InChI DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC Dicloruro de hexahidrato de magnesio(2+)
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium chloride hexahydrate
Punto de fusión 117°C
Color Incolora
pH 5.0 to 6.0 (at 20°C)
Forma física Crystalline
Cantidad 5 kg
Fórmula lineal MgCl2 · 6H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.3g/mol
Porcentaje de pureza ≥98.0% (KT)
Envase Frasco de polietileno