Learn More
Lámina de magnesio, 1,0 mm de grosor, dura, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
218.00€ - 989.00€
CAS 7439-95-4
Fórmula molecular Mg
Peso molecular (g/mol) 24.30
Número MDL MFCD00085308
Clave InChI JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
PubChem CID 5462224
ChEBI CHEBI:25107
Nombre IUPAC magnesio
SMILES [Mg]
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11328568
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
040604.FF
25 x 25 mm
218.00€
25 mm
11400321
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
040604.FI
50 x 50 mm
405.00€
cada uno
11318568
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
040604.GH
100 x 100 mm
989.00€
cada uno
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
7439-95-4
24.30
JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
5462224
magnesio
Mg
MFCD00085308
magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
CHEBI:25107
[Mg]
Especificaciones
Magnesium foil
7439-95-4
Mg
UN1869
JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
magnesio
5462224
99.9%
≈1.1g/25x25mm
1.0mm (0.04 in.) thick, Hard, Temper: as rolled
(base metálica)
MFCD00085308
magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
[Mg]
24.30
CHEBI:25107
Odorless
Papel de aluminio
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H228-H251-H261
Sólido inflamable.
Se calienta espontáneamente: puede inflamarse.
En contacto con el agua libera gases inflamables.
P210-P223-P231+P232-P235+P410-P240-P241-P280-P335+P334-P370+P378s-P501c
H228-H252-H261.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:4,1; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:MAGNESIO
missing translation for 'einecsNumber' : 231-104-6
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes