Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nitrato de magnesio hexahidrato, para bioquímica
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 330.0°C |
Nombre del producto químico o material | Magnesium nitrate hexahydrate |
Punto de fusión | 89.0°C |
Cantidad | 500 g |
Fórmula lineal | Mg(NO3)2·6H2O |
Temperatura de inflamación | 93.3°C |
Índice Merck | 15,5738 |
Información de solubilidad | Solubility in water: 420g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol, liquid nh3 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 256.4 |
Grado | Bioquímica |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Magnesium nitrate hexahydrate
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Nitrato de magnesio hexahidrato, para bioquímica >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido