Learn More
Óxido de magnesio, +97 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3212839 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
CAS: 1309-48-4 | MgO | 40.30 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1309-48-4
Fórmula molecular MgO
Peso molecular (g/mol) 40.30
Número MDL MFCD00011109
Clave InChI CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
PubChem CID 14792
Nombre IUPAC oxomagnesio
SMILES O=[Mg]
Especificaciones
Punto de ebullición 3600°C
Nombre del producto químico o material Magnesium oxide
Punto de fusión 2800°C
Color Blanco
Forma física Polvo amorfo
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97% min. (on dry substance) (Complexometry)
Fórmula lineal MgO
Fieser 01,633; 02,256; 07,221; 16,200
Índice Merck 15, 5741
Información de solubilidad Solubility in water: 6.2 mg/l (20°C), reacts generates heat and mg(oh)2. Other solubilities: soluble in diluted acids, insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 40.29
Porcentaje de pureza ≥97%
Grado Analítica
Pérdida por ignición 3.0% max.
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 3.58
Densidad 3.5800g/mL