Learn More
Óxido de magnesio, polvo, Farmacopea Estadounidense - F.C.C., J.T. Baker™
Código de producto. 15518014
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
Envase:
Balde de polietileno
Frasco de polietileno
CAS 1309-48-4
Fórmula molecular MgO
Peso molecular (g/mol) 40.30
Número MDL MFCD00011109
Clave InChI CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
PubChem CID 14792
Nombre IUPAC oxomagnesio
SMILES O=[Mg]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium Oxide
Forma física Polvo
Cantidad 2 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 40.3
Grado FCC/USP
Envase Balde de polietileno
Gravedad específica 1L = 3.58kg