Learn More
Magnesium oxide, purum p.a., Honeywell™
Código de producto. 15646070 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Purum p. a., pesado,≥98,0 % (basado en sustancia calcinada, KT)
  • Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1309-48-4
Fórmula molecular MgO
Peso molecular (g/mol) 40.30
Número MDL MFCD00011109
Clave InChI CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
PubChem CID 14792
Nombre IUPAC oxomagnesio
SMILES O=[Mg]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium oxide
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal MgO
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 40.3g/mol
Porcentaje de pureza ≥98% (based on calcined substance, KT)
Grado purum p.a.