Learn More
Patrón de magnesio para ICP, 10 000 μg/ml en HNO3 al 5 %, grado de garantía SPEX CertiPrep™
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
131.04€ - 241.00€
CAS | 13446-18-9, 7697-37-2, 7732-18-5 |
---|---|
Fórmula molecular | H12MgN2O12 |
Peso molecular (g/mol) | 256.40 |
Número MDL | MFCD00149779 |
Clave InChI | MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 202877 |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Includes: NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11959572
|
SPEX Certiprep
PLMG2-3Y |
125 mL | Frasco de LDPE lixiviación triple |
131.04€
125 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10020402
|
SPEX Certiprep
PLMG2-3X |
500 mL | Frasco de LDPE lixiviación triple |
241.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
Analito | Concentración |
---|---|
Mg | 10 000 μg/ml |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
13446-18-9, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
256.40 | |
MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N | |
O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
H12MgN2O12 | |
MFCD00149779 | |
202877 |
Especificaciones
Magnesium Standard | |
Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels. | |
H12MgN2O12 | |
AA, ICP | |
MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N | |
O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
5% HNO3 | |
202877 |
13446-18-9, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis. | |
MFCD00149779 | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos | |
Certified Reference Material | |
magnesio; dinitrato; hexahidrato | |
256.40 | |
Assurance |
Seguridad y manipulación
Causa irritación cutánea y ocular grave
missing translation for 'dotInformation' : Voltaje peligroso
Recommended Storage : Ambiente
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- 10,000 ug/mL Magnesium
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: nitric acid, magnesium
Product intended for laboratory use only