Learn More
Estándar de magnesio para ICP, 1000μ g/ml en 2 % de HCl, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 10325892 Tienda SPEX Certiprep Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
Mg1000 μ g/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium Standard
CAS 7439-95-4, 7647-01-0, 7732-18-5
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
% mín. CAS 0.1, 2.0, 97.9
Cantidad 500 mL
% máx. CAS 0.1, 2.0, 97.9
Certificado de análisis Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels.
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
Fórmula molecular Mg
Número MDL MFCD00085308
Técnica AA, ICP
Clave InChI JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Mg]
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Nombre IUPAC magnesio
Peso molecular (g/mol) 24.30
PubChem CID 5462224
ChEBI CHEBI:25107
Tipo Certified Reference Material
Solvent or Matrix 2% HCl
Grado Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix    Concentration    Cat. No.
2-5% HNO3    1000μg/mL    PLMG2-2Y, -2T, -2X    10,000    PLMG2-3Y, -3X
2-5% HCl    1000μg/mL    PLMG1-2X
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio