Learn More
Patrón de magnesio para ICP, 1000 μg/ml en HNO3 al 2 %, SPEX CertiPrep™
Patrón de magnesio, 1000 μg/l en HNO3 al 2 %, 250 ml, grado de garantía, SPEX CertiPrep™. Certificado por la Guía ISO 34, Materiales de referencia certificados rastreables del NIST. Se suministra con certificado de análisis completo.
36.45€ - 125.00€
CAS | 7439-95-4, 7697-37-2, 7732-18-5 |
---|---|
Formula molecolare | Mg |
Molecular Weight (g/mol) | 24.30 |
Numero MDL | MFCD00085308 |
InChI Key | JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 5462224 |
ChEBI | CHEBI:25107 |
IUPAC Name | magnesio |
SMILES | [Mg] |
Código de producto | Marca | Quantità | Imballaggio | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Quantità | Imballaggio | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16371236
|
SPEX Certiprep
PLMG2-2M |
30 mL | Frasco de LDPE lixiviación triple |
36.45€
30 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10620993
|
SPEX Certiprep
PLMG2-2T |
250 mL | Frasco de polietileno |
125.00€
250 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
- Patrón de magnesio
- Fabricado con agua ASTM Tipo I.
- Concentración al 1000 μg/ml
- Volumen de 250 ml
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
7439-95-4, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
24.30 | |
JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:25107 | |
[Mg] |
Mg | |
MFCD00085308 | |
5462224 | |
magnesio |
Especificaciones
Magnesium Standard | |
Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis. | |
MFCD00085308 | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos | |
Certified Reference Material | |
magnesio | |
24.30 | |
CHEBI:25107 |
7439-95-4, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
Mg | |
AA, ICP | |
JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N | |
[Mg] | |
2% HNO3 | |
5462224 | |
Assurance |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'dotInformation' : No peligroso
Recommended Storage : Ambiente
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- 1000
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: nitric acid