Learn More
Patrón de magnesio para ICP/MS, grado de Claritas PPT, SPEX CertiPrep™
Shop All SPEX Certiprep Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
125 mL
missing translation for 'unitSize'
125 ml
Description
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Analito | Concentración |
---|---|
Mg | 1000 μ g/ml |
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Specifications
Specifications
Materiale o nome chimico | Magnesium Standard |
Imballaggio | Frasco de LDPE lixiviación triple |
CAS | 7439-95-4, 7697-37-2, 7732-18-5 |
Certificato di analisi | Claritas PPT Certificate of Analysis reports up to 68 elements at ppt levels. |
CAS min. % | 0.1, 2.0, 97.9 |
Concentration or Composition Notes | Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis. |
CAS max % | 0.1, 2.0, 97.9 |
Formula molecolare | Mg |
Numero MDL | MFCD00085308 |
Tecnica | ICP-MS |
Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 1000µg/ml magnesium
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: nitric acid
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction