Learn More
Magnesium sulfate, 99%, extra pure, dried, contains 3 to 4 moles of water
CAS: 22189-08-8 | MgO4S | 120.36 g/mol
39.80€ - 208.00€
Chemical Identifiers
CAS 22189-08-8
Molecular Formula MgO4S
Molecular Weight (g/mol) 120.36
MDL Number MFCD00149787
InChI Key CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
SMILES [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
View More Specs
Products 3
Product Code Brand Quantity Packaging Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Packaging Price Quantity & Availability  
10256350
SDS View Documents
Thermo Scientific Acros
196850010
1 kg Plastic Bottle
39.80€
1kg
10216400
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
196850025
2.5 kg Plastic Bottle
81.90€
2.50kg
10174573
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
196850100
10 kg Plastic drum
208.00€
10kg
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbent
Specifica
Identificatori chimici
22189-08-8
120.36
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
24083
[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
MgO4S
MFCD00149787
magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
CHEBI:32599
Specifica
1124.0°C
White
98.5% min. (On dried substance) (Complexometry)
MgSO4·xH2O
magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
magnesium(2+) sulfate
24083
120.36
Extra Pure
2.66
Magnesium sulfate, Dried, contains 3 to 4 Moles of Water
22189-08-8
Crystalline Powder
MgO4S
MFCD00149787
Solubility in water: 360g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, sparingly soluble in alcohol
[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
120.36
CHEBI:32599
99%
26% to 32% (400 to 500 °C)
2.6600g/mL
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato