Learn More
sulfato de magnesio heptahidratado, extra puro, SLR, cumple con las certificaciones analíticas de la Far. Eur., BP, USP, Fisher Chemical
Código de producto. 10687222 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
Envase:
Jarra de plástico para polvo
CAS 10034-99-8
Fórmula molecular H14MgO11S
Peso molecular (g/mol) 246.47
Número MDL MFCD00149785
Clave InChI WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
PubChem CID 24843
ChEBI CHEBI:31795
Nombre IUPAC magnesio;sulfato;heptahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Punto de fusión 770°C
Color Blanco
pH 5 to 8.2
Forma física Sólido
Cantidad 2.5 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.48g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Presión de vapor <0.1mmHg at 20°C
Nombre del producto
  • Magnesium sulfate heptahydrate