Learn More
Sulfato de magnesio, uso con reactivos, Honeywell
Código de producto. 15601830 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
2.5 kg
5 kg
50 kg
uso con reactivos, anhidro, ≥ 97 %
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7487-88-9
Fórmula molecular MgO4S
Peso molecular (g/mol) 120.36
Número MDL MFCD00011110
Clave InChI CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
SMILES [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium Sulfate
Cantidad 5 kg
Número UN NONH for all modes of transport
Nombre IUPAC sulfato de magnesio(2+)
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.37
Porcentaje de pureza ≥97%
Grado Reactivo
Presión de vapor 0.1mmHg (20°C)
Densidad Vapor Density: <0.01 (vs air)