Learn More
Sulfato de magnesio, uso con reactivos, Honeywell
Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
2.5 kg
5 kg
50 kg
Descripción
- ≥95 % para el uso general en laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Magnesium Sulfate |
Forma física | Anhydrous |
Cantidad | 500 g |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Nombre IUPAC | magnesio;sulfato |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 120.37g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥97% |
Grado | Reactivo |
Presión de vapor | 0.1mmHg (20°C) |
Densidad | Vapor Density: <0.01 (vs air) |
Título del producto
Sulfato de magnesio, uso con reactivos, Honeywell >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido