Learn More
Brady™ Magnetic Plastic Blank Write-on Labels
Magnetic Plastic Blank Write-on Labels are ideal for identification in warehouses with a constantly changing layout.
22.25€ - 28.00€
Especificaciones
Descripción | Etiquetas magnéticas de color blanco para escritura |
---|---|
Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
Color | Blanco |
Material | Plástico |
Tipo de producto | Etiqueta magnética de color blanco para escritura |
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12850149
|
Brady™
234962 |
12,7 mm |
22.25€
1 paquete |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
12860149
|
Brady™
234965 |
19 mm |
28.00€
1 paquete |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- These type of labels offer complete flexibility.
- They can be applied and removed from metal surfaces as many times as necessary.
- When the locations change, these labels can move along with the products.
- Can be identified by writing on them or applying a self-adhesive label onto the magnetic material.
Especificaciones
Etiquetas magnéticas de color blanco para escritura | |
Blanco | |
Etiqueta magnética de color blanco para escritura | |
25 Labels/Pk. | |
Rectángulo | |
12,7 mm |
Acrílico permanente | |
Plástico | |
Para la identificación en almacenes con un diseño en constante cambio. | |
25/Paq. | |
1.02 in. |