Learn More
Brady™ Señal de transporte de radiación de plástico magnético
Marca: Brady™ 811670
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Clase 7: Material radiactivo | |
Plástico | |
Acrílico permanente | |
Los adhesivos de transporte de mercancías peligrosas son llamativos y han sido probados en la práctica. | |
70 °C | |
Romboide | |
Sustancias radiactivas 7B II | |
Negro sobre amarillo, rojo y negro sobre blanco |
ADR 7B II - 297*297-B0859 | |
1 unidad | |
Plástico magnético | |
297 mm | |
297 mm | |
Inglés | |
Señal de transporte radiactivo |