Learn More
Buerkle™ Barra de agitación magnética
Moldeadas con una capa exterior de PTFE químicamente inerte para ofrecer durabilidad y no reactividad. Las barras agitadoras magnéticas Buerkle™ presentan una forma cilíndrica y superficie lisa para ofrecer una capacidad de mezcla excelente.
Marca: Buerkle™ 8271-4008
4.56 EUR hasta el 2025-07-13
Use el código promocional "24135" para aplicar la oferta.
Descripción
- Fabricada con PTFE opaco
- Imanes permanentes de alto rendimiento
- Larga vida útil
- Resistencia excepcional a las temperaturas
- Amplia variedad de tamaños
- Con Buerkle™ Fish-clip™ se pueden utilizar barras de agitación con diámetro de 6 y 8 mm para obtener una agitación más suave
Especificaciones
Blanco | |
8 mm | |
40 mm | |
Cilíndrico |