Learn More
Masterflex™ Boquilla recta roscada macho
Con una configuración en rosca laminada para una mayor resistencia. Utilice los conectores roscados con nuestros tubos rígidos para aplicaciones de alta presión
Marca:  Masterflex™ 31410-41
Código de producto. 11745318
  • 44.35€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 15-09-2025
Descripción
  • Muy buena resistencia química.
  • Con capacidad de 517,1 bar a 25 °C (7500 psi a 77 °F).
  • Apto para temperatuas desde los – 53 a + 289 °C (de – 65 a + 550 °F).
  • Los conectores roscados son resistentes y están diseñados para una instalación estable.
  • Ofrecemos acoplamientos roscados y reductores, codos y conectores, reductores y casquillos, casquillos, conectores en T y tapones, mamparo y colectores.
  • Disponible en una variedad de tamaños y formatos.
Especificaciones
Especificaciones
Conexión NPT(macho)
Autoclave, óxido de etileno (EtO) o gamma
14 mm
Acero inoxidable (316)
1/4 pulg
Boquilla recta roscada macho, 6,35 mm, NPT(macho) de 6,35 mm (1/4 pulgadas), acero inoxidable 316