Learn More
Maleate, 0.2M buffer soln., pH 6.0, Thermo Scientific™
Código de producto. 15404499
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3105-55-3
Fórmula molecular C4H2NaO4
Peso molecular (g/mol) 137.05
Número MDL MFCD00070246
Clave InChI VRVKOZSIJXBAJG-ODZAUARKSA-L
PubChem CID 91658932
SMILES [Na+].[O-]C(=O)\C=C/C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Maleate buffer soln.
Color Incolora
Concentración 0.2 M
pH 6.0
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL
Nombre IUPAC Sodio;(Z)-4-hidroxi-4-oxobut-2-enoato;trihidrato