Learn More
Maleato, solución de tampón de 0,2 M, pH 7,0, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Maleate buffer soln. |
Color | Incolora |
Concentración | 0.2 M |
pH | 7.0 |
Forma física | Líquido |
Cantidad | 500 mL |