Learn More
Solución de maleato para cromatografía iónica en matriz de H2O a 1 g/l, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12952145
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Fórmula molecular C2H2(COO)22-
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Maleate
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 mL
Forma física Líquido
Concentración 1 g/L
Tipo Solución estándar de un solo componente para cromatografía iónica
Solvent or Matrix H2O
compliance-icons
Nombre del producto
  • Single-component Standard Solution for Ion chromatography. Maleate - C2H2(COO)22- 1000mg/l in water (A 026)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .