Learn More
Monohidrato de maltosa, ≥ 98 %, Affymetrix/USB™
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
500 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Maltose Monohydrate |
Punto de fusión | ∼120°C (decomposition) |
Envase | Frasco de plástico |
Cantidad | 500 g |
Beilstein | 5784659 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 360.31 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |
Forma física | Polvo cristalino |