Learn More
Lonza™ Medio de crecimiento epitelial mamario Bulletkit
Optimizado para el crecimiento de células epiteliales mamarias en un entorno sin suero.El medio de crecimiento epitelial Bulletkit es un kit de medios fácilmente disponible que proporciona a los investigadores la confianza y la comodidad de un sistema que funciona para mantener sus células.
Marca:  Lonza™ CC-3150
Código de producto. 11665430
  • 675.00€ / cada uno
Descripción
  • Referenciado en más de 130 publicaciones únicas centradas principalmente en la investigación del cáncer de mama
  • Se utiliza para las HMEC primarias de Lonza, así como para líneas de células mamarias normales como MCF-10A y MCF-12
  • Trabajar con los mismos medios entre líneas celulares y células primarias puede reducir la variabilidad dentro de los experimentos y simplificar el cambio para los investigadores
  • Además, si las HMEC primarias se utilizan como control paralelo con líneas de células mamarias normales, los medios MEGMTM BulletKitTM también pueden ofrecer beneficios en los costes, ya que los clientes pueden utilizar los mismos medios para mantener ambos tipos de células
Información de órdenes
dimTipProducto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Medio de crecimiento
1 Kit
Kit que contiene un frasco de 500 ml de MEBM (medio basal epitelial mamario CC- 3151 [sin factores de crecimiento] [500 ml]) y singlequots MEGM (suplementos CC-4136 y factores de crecimiento (BPE, hidrocortisona, hEGF, insulina y gentamicina/anfotericina-B)