Learn More
Manganeso, +99 %, polvo, malla - 40, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10522101
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 7439-96-5 | Mn | 54.94 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-96-5
Fórmula molecular Mn
Peso molecular (g/mol) 54.94
Número MDL MFCD00011111
Clave InChI PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo colloidal, mangan, manganese, elemental, cutaval, magnacat, metal alloy, tronamang, fume, mangan polish, compounds
PubChem CID 23930
ChEBI CHEBI:35154
Nombre IUPAC manganeso
SMILES [Mn]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese
Color Negro-marrón a marrón-gris
Nombre de nota 99+%
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal Mn
Cantidad 250 g
Índice Merck 15, 5788
Formula Weight (peso de la fórmula) 54.94
Porcentaje de pureza ≥99.0% (Mn)
Envase Frasco de vidrio
Formulario Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Manganese, powder, -40 mesh
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Manganese