Learn More
Aluminiuro de manganeso, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific™
Código de producto. 11347838
5 g, 5 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12253-13-3
Número MDL MFCD00213943
Sinónimo aluminum, compd. with manganese 3:1, aluminum; manganese, trialumane manganese, aluminum, compound with manganese 3:1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese aluminide
Forma física Masa de 10 mm y hacia abajo
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.88
Porcentaje de pureza 99.5%
Título del producto
Aluminiuro de manganeso, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific™ >