Learn More
Acetato de manganeso(II), +98 %, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10238763
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 638-38-0 | C4H6MnO4 | 173.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 638-38-0
Fórmula molecular C4H6MnO4
Peso molecular (g/mol) 173.03
Número MDL MFCD00013039
Clave InChI UOGMEBQRZBEZQT-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo manganese ii acetate, manganese acetate, manganous acetate, diacetylmanganese, manganese diacetate, manganese di acetate, manganese 2+ acetate, octan manganaty czech, acetic acid, manganese 2+ salt, unii-0v6e9q2i0y
PubChem CID 12525
Nombre IUPAC manganeso(2+);diacetato
SMILES [Mn++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese(II) acetate
Color Beige grisáceo a marrón
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (Complexometry)
Fórmula lineal Mn(OC(O)CH3)2
Índice Merck 15, 5789
Información de solubilidad Solubility in water: very soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.03
Porcentaje de pureza ≥98%
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Manganese(II) acetate