Learn More
Bromuro de manganeso(II) hidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11373758
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
CAS: 10031-20-6 | Br2H8MnO4 | 286.81 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis. It can be used in place of palladium in the stille reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10031-20-6
Fórmula molecular Br2H8MnO4
Peso molecular (g/mol) 286.81
Número MDL MFCD00149791
Clave InChI HHDPJRSXPOGIOP-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo manganese bromide tetrahydrate, unii-8308v6rbj5, manganese ii bromide hexahydrate, manganous bromide tetrahydrate, manganese dibromide tetrahydrate, manganese bromide mnbr2 , tetrahydrate, manganese 2+ ion tetrahydrate dibromide
Nombre IUPAC manganese(2+) tetrahydrate dibromide
SMILES O.O.O.O.[Mn++].[Br-].[Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese(II) bromide hydrate
Punto de fusión 64.3°C (decomposition)
Color Rosa
Forma física Agregados cristalinos
Cantidad 100 g
Índice Merck 14,5725
Información de solubilidad Soluble in water, alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.76 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Manganese(II) bromide hydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Manganese(II) bromide hydrate