Learn More
Bromuro de manganeso(II), 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10031-20-6 | Br2H8MnO4 | 286.81 g/mol
72.66€ - 258.29€
CAS 10031-20-6
Fórmula molecular Br2H8MnO4
Peso molecular (g/mol) 286.81
Número MDL MFCD00149791
Clave InChI HHDPJRSXPOGIOP-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo manganese bromide tetrahydrate, unii-8308v6rbj5, manganese ii bromide hexahydrate, manganous bromide tetrahydrate, manganese dibromide tetrahydrate, manganese bromide mnbr2 , tetrahydrate, manganese 2+ ion tetrahydrate dibromide
Nombre IUPAC manganese(2+) tetrahydrate dibromide
SMILES O.O.O.O.[Mn++].[Br-].[Br-]
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11410750
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
044443.09
10 g
72.66€
10 g
11420750
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
044443.18
50 g
258.29€
50 g
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
10031-20-6
286.81
HHDPJRSXPOGIOP-UHFFFAOYSA-L
manganese(2+) tetrahydrate dibromide
Br2H8MnO4
MFCD00149791
manganese bromide tetrahydrate, unii-8308v6rbj5, manganese ii bromide hexahydrate, manganous bromide tetrahydrate, manganese dibromide tetrahydrate, manganese bromide mnbr2 , tetrahydrate, manganese 2+ ion tetrahydrate dibromide
O.O.O.O.[Mn++].[Br-].[Br-]
Especificaciones
Manganese (II) bromide hydrate
10031-20-6
cristalino/a/s
Br2H8MnO4
14,5725
HHDPJRSXPOGIOP-UHFFFAOYSA-L
manganese(2+) tetrahydrate dibromide
214.76 (Anhydrous)
Odorless
64.3°C (decomposition)
Rosa
(base metálica)
MFCD00149791
manganese bromide tetrahydrate, unii-8308v6rbj5, manganese ii bromide hexahydrate, manganous bromide tetrahydrate, manganese dibromide tetrahydrate, manganese bromide mnbr2 , tetrahydrate, manganese 2+ ion tetrahydrate dibromide
O.O.O.O.[Mn++].[Br-].[Br-]
286.81
99.9%
Hygroscopic
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H302-H332
Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en caso de inhalación.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P312-P330-P363-P501c
H302+H312+H332
missing translation for 'einecsNumber' : 236-591-9
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperatura ambiente; almacenar bajo argón.