Learn More
Cloruro de manganeso(II), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4824808
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
10 kg
Tamaño de la unidad:
10 Kg
2 Kg
500 g
CAS: 7773-01-5 | Cl2Mn | 125.84 g/mol
Manganese(II) chloride, plays an important role in the production of dry cell batteries. It is also used as a starting material to the methylcyclopentadienyl manganese tricarbonyl, which has antiknock property. Further, it is used in the formation of an active Manganese(0) species useful for radical cyclization. It is also used in 31P-NMR to determine the size and lamellarity of phospholipidvesicles reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7773-01-5
Fórmula molecular Cl2Mn
Peso molecular (g/mol) 125.84
Número MDL MFCD00011114
Clave InChI GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo manganese chloride, manganese ii chloride, manganese 2+ ion dichloride, manganesechloride, acmc-20akkt, manganous chloride,anhydrous, ksc171o6h, manganous chloride, anhydr, manganese ii chloride anhydrous crystalline
PubChem CID 10313134
ChEBI CHEBI:63041
SMILES [Cl-].[Cl-].[Mn++]
Especificaciones
Punto de ebullición 1190°C
Nombre del producto químico o material Manganese(II) chloride
Punto de fusión 650°C
Color Rosa
Forma física Cristalino/escamas
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Información de solubilidad Soluble in water,pyridine and alcohol. Insoluble in ether.
Nombre IUPAC manganeso(2+);dicloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.84
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.977
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.