Learn More
Cloruro de manganeso(II), +99 %, anhidro, malla - 80, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10607382
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7773-01-5
Fórmula molecular Cl2Mn
Peso molecular (g/mol) 125.84
Número MDL MFCD00011114
Clave InChI GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo manganese chloride, manganese ii chloride, manganese 2+ ion dichloride, manganesechloride, acmc-20akkt, manganous chloride,anhydrous, ksc171o6h, manganous chloride, anhydr, manganese ii chloride anhydrous crystalline
PubChem CID 10313134
ChEBI CHEBI:63041
Nombre IUPAC manganeso(2+);dicloruro
SMILES [Cl-].[Cl-].[Mn++]
Especificaciones
Punto de ebullición 1190°C
Nombre del producto químico o material Manganese(II) chloride
Punto de fusión 650°C
Nombre de nota 99+%
Color Rosa
Forma física Polvo
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (Complexometry)
Fórmula lineal MnCl2
Fieser 07,222
Índice Merck 15, 5793
Información de solubilidad (10% in dilute HCl) Clear solution
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.84
Porcentaje de pureza ≥99%
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.