Learn More
Cloruro de manganeso(II) tetrahidrato, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480740
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
CAS: 13446-34-9 | Cl2H8MnO4 | 197.90 g/mol
It is used as a source of manganese in biological research, in the production of dry cell batteries, and precursor to the antiknock compound. It is used in industrial applications such as dyeing disinfecting, the purification of natural gas, and as a drying agent for linseed oil. It is used in pigment manufacturing, fertilizers and in construction materials and also used in aluminum smelting.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13446-34-9
Fórmula molecular Cl2H8MnO4
Peso molecular (g/mol) 197.90
Número MDL MFCD00149792
Clave InChI CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC manganese(2+) tetrahydrate dichloride
SMILES O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese (II) chloride tetrahydrate
Punto de fusión 58°C
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Índice Merck 14,5728
Información de solubilidad Soluble in water,acetic acid,pyridine,and ethanol but insoluble in ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.90 (125.84 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.99%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.010 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Manganese(II) chloride tetrahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Manganous chloride tetrahydrate