Learn More
Cloruro de manganeso(II) tetrahidrato, extrapuro, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. p-7073288 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
250 GR
500 GR
CAS 13446-34-9
Fórmula molecular Cl2H8MnO4
Peso molecular (g/mol) 197.90
Número MDL MFCD00149792
Clave InChI CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC manganese(2+) tetrahydrate dichloride
SMILES O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++]
Especificaciones
Punto de fusión 58°C
Color Rojo
pH 4 to 6
Forma física Polvo sólido
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.91g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Manganese(II) chloride tetrahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/A§.