Learn More
Cloruro de manganeso(II), ultra seco, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Manganese(II) chloride, plays an important role in the production of dry cell batteries. It is also used as a starting material to the methylcyclopentadienyl manganese tricarbonyl, which has antiknock property. Further, it is used in the formation of an active Manganese(0) species useful for radical cyclization. It is also used in 31P-NMR to determine the size and lamellarity of phospholipidvesicles reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 1190°C |
Nombre del producto químico o material | Manganese(II) chloride |
Punto de fusión | 650°C |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 2 g |
Fórmula lineal | MnCl2 |
Número UN | UN3288 |
Información de solubilidad | Soluble in water,pyridine and alcohol. Insoluble in ether. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 125.84 |
Porcentaje de pureza | 99.99% |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.