Learn More
Cloruro de manganeso(II), ultra seco, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Manganese(II) chloride is used in formation of an active Mn(0) species useful for radical cyclization reactions. It is used as catalyst, raw material for paint drier and antiknock agent for gasoline. It iis also used in the production of pigments, dyes, car batteries, chemical reagents and trace elements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Envasado bajo argón
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 1190°C |
Nombre del producto químico o material | Manganese(II) chloride |
Punto de fusión | 650°C |
Nombre de nota | Ultra dry |
Color | Rosa |
Forma física | Gránulos de malla -10, en ampolla bajo argón |
Cantidad | 25 g |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Fórmula lineal | MnCl2 |
Número UN | UN3288 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.