Learn More
Cloruro de manganeso(II), ultra seco, 99,998% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7773-01-5 | Cl2Mn | 125.84 g/mol
104.52€ - 343.71€
CAS | 7773-01-5 |
---|---|
Fórmula molecular | Cl2Mn |
Peso molecular (g/mol) | 125.84 |
Número MDL | MFCD00011114 |
Clave InChI | GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L |
Sinónimo | manganese chloride, manganese ii chloride, manganese 2+ ion dichloride, manganesechloride, acmc-20akkt, manganous chloride,anhydrous, ksc171o6h, manganous chloride, anhydr, manganese ii chloride anhydrous crystalline |
PubChem CID | 10313134 |
ChEBI | CHEBI:63041 |
Nombre IUPAC | manganeso(2+);dicloruro |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Mn++] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11307008
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014697.06 |
5 g |
104.52€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11396998
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014697.14 |
25 g |
343.71€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Manganese(II) chloride is used in formation of an active Mn(0) species useful for radical cyclization reactions. It is used as catalyst, raw material for paint drier and antiknock agent for gasoline. It is also used in the production of pigments, dyes, car batteries, chemical reagents and trace elements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Envasado bajo argón
7773-01-5 | |
125.84 | |
GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L | |
10313134 | |
manganeso(2+);dicloruro |
Cl2Mn | |
MFCD00011114 | |
manganese chloride, manganese ii chloride, manganese 2+ ion dichloride, manganesechloride, acmc-20akkt, manganous chloride,anhydrous, ksc171o6h, manganous chloride, anhydr, manganese ii chloride anhydrous crystalline | |
CHEBI:63041 | |
[Cl-].[Cl-].[Mn++] |
Especificaciones
1190°C | |
650°C | |
7773-01-5 | |
Gránulos de malla -10, en ampolla bajo argón | |
Cl2Mn | |
MFCD00011114 | |
14,5728 | |
Soluble in water(723g/L at 25 C) | |
[Cl-].[Cl-].[Mn++] | |
125.84 | |
CHEBI:63041 | |
99.998% | |
Ampolla | |
2.977 g/mL |
Manganese(II) chloride | |
Ultra dry | |
Rosa | |
(base metálica) | |
MnCl2 | |
UN3288 | |
manganese chloride, manganese ii chloride, manganese 2+ ion dichloride, manganesechloride, acmc-20akkt, manganous chloride,anhydrous, ksc171o6h, manganous chloride, anhydr, manganese ii chloride anhydrous crystalline | |
GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L | |
manganeso(2+);dicloruro | |
10313134 | |
125.84 | |
Odorless | |
Hygroscopic |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H301
Tóxico en caso de ingestión.
P262-P264-P270-P280i-P301+P312-P305+P351+P338-P310-P314-P330-P501c
H302-H318-H373.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro:9; grupo de embalaje:III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-869-6
missing translation for 'rtecsNumber' : OO9625000.
missing translation for 'tsca' : Sí
missing translation for 'storageNote' :
- Envasado bajo argón
Recommended Storage : Temperatura ambiente; almacenar bajo argón.