Learn More
Nitrato de manganeso(II) tetrahidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11478437
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
CAS: 20694-39-7 | H8MnN2O10 | 251.006 g/mol
Manganese(II) nitrate tetrahydrate used as porcelain colorants. It is also used as a precursor for manganese dioxide and other manganese compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El nitrato de manganeso(II) tetrahidrato se utiliza como colorante de porcelana. También se utiliza como precursor del dióxido de manganeso y otros compuestos de manganeso.
Solubilidad
Soluble en etanol y agua.
Notas
Higroscópico. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con agentes reductores fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20694-39-7
Fórmula molecular H8MnN2O10
Peso molecular (g/mol) 251.006
Número MDL MFCD00149789
Clave InChI ALIMWUQMDCBYFM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo manganese ii nitrate tetrahydrate, manganese nitrate tetrahydrate, unii-03m0g68r5f, manganese 2+ ion tetrahydrate dinitrate, manganese dinitrate tetrahydrate, acmc-20akkk, nitric acid, manganese 2+ salt, tetrahydrate, ksc206g2f, mn.2no3.4h2o, manganese 2+ dinitrate tetrahydrate
PubChem CID 182616
Nombre IUPAC manganeso(2+);dinitrato;tetrahidrato
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.[Mn+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese(II) nitrate tetrahydrate
Punto de fusión ∼26°C
Cantidad 1000 g
Fórmula lineal Mn(NO3)2·4H2O
Número UN UN2724
Índice Merck 14,5733
Información de solubilidad Soluble in ethanol and water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.01 (178.95 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic