Learn More
Óxido de manganeso(II), 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11460740
Óxido de manganeso(II), 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7059339
10 g, 10 g
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
Código de producto. 11460740
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044441.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1344-43-0 | MnO | 70.94 g/mol
The main use of manganese dioxide is in dry-cell batteries, such as the alkaline battery and the zinc-carbon battery. It is useful as a pigment, and as a precursor to other manganese compounds. It is used as a reagent in organic synthesis, for instance, for the oxidation of allylic alcohols and arylmethyl alcohols. It is also employed in various industrial purposes such as adhesives and sealant chemicals, lubricants and lubricant additives, fertilizers, oxidizing/reducing agents, plating agents and surface treating agents, processing aids, air care products, paints and coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1344-43-0
Fórmula molecular MnO
Peso molecular (g/mol) 70.94
Número MDL MFCD00016226
Clave InChI VASIZKWUTCETSD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo manganese ii oxide, manganosite, manganese monoxide, manganese green, cassel green, manganese oxide, rosensthiel green, nu-manese, manganese monooxide, manganese protoxide
PubChem CID 14940
Nombre IUPAC oxomanganeso
SMILES O=[Mn]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese (II) oxide
Color Verde
Forma física Polvo/trozos
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Información de solubilidad Soluble in hydrochloric acid. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.94
Porcentaje de pureza 99.99%
Olor Odorless
Densidad 5.0 g/mL
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteM12K023 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/01/2024 Catalog Number044441.18,044441.09
Número de loteZ04J037 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2023 Catalog Number044441.18,044441.09
Número de loteX19I016 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/10/2022 Catalog Number044441.18,044441.09
Número de loteW12I031 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/09/2022 Catalog Number044441.18,044441.09
Número de loteX29H080 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number044441.18,044441.09
RUO – Research Use Only
Título del producto
Óxido de manganeso(II), 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >