Learn More
Óxido de manganeso(II), 99,99 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11914151
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 1344-43-0 | MnO | 70.94 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1344-43-0
Fórmula molecular MnO
Peso molecular (g/mol) 70.94
Número MDL MFCD00016226
Clave InChI VASIZKWUTCETSD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo manganese ii oxide, manganosite, manganese monoxide, manganese green, cassel green, manganese oxide, rosensthiel green, nu-manese, manganese monooxide, manganese protoxide
PubChem CID 14940
Nombre IUPAC oxomanganeso
SMILES O=[Mn]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese(II) oxide
Punto de fusión 1650.0°C
Color Verde
Forma física Polvo cristalino y trozos
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 76.7 to 78.2% (Mn) (Complexometry)
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.94
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado base de trazas de metales
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Manganese(II) oxide