Learn More
Perclorato de manganeso(II) hexahidrato, uso con reactivos, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 15364-94-0 | Cl2H12MnO14 | 361.92 g/mol
55.75€ - 201.00€
CAS 15364-94-0
Fórmula molecular Cl2H12MnO14
Peso molecular (g/mol) 361.92
Número MDL MFCD00150255
Clave InChI AIFGVOMWPFMOCN-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo manganese perchlorate hexahydrate, manganese ii perchlorate hexahydrate, perchloric acid, manganese 2+ salt, hexahydrate, 2clo4.mn.6h2o, manganese 2+ diperchlorate hexahydrate, manganese 2+ ion hexahydrate diperchlorate, manganese ii hexahydrate diperchlorate ion, manganese ii perchlorate hexahydrate, reagent grade
PubChem CID 203855
Nombre IUPAC manganeso(2+);diperclorato;hexahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mn++].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11361669
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
012309.22
100 g
55.75€
100 g
11351669
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
012309.36
500 g
201.00€
500 g
Descripción
Descripción
It used in rocket fuel. This is one of the most proven materials for etching of liquid crystal displays and critical electronics applications as well as ore extraction. It is also used for electropolishing/etching of aluminum, molybdenum, and other metals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H272-H315-H319-H335
Puede intensificar el fuego
oxidante.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P210-P220-P221-P280-P370+P378q-P501c
H272.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:5,1; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:PERCLORATOS, INORGÁNICO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 237-390-9
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Perclorato de manganeso(II) hexahidrato, uso con reactivos, Thermo Scientific Chemicals