Learn More
Sulfato de manganeso(II) hidrato, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
CAS: 15244-36-7 | H2MnO5S | 169.01 g/mol
53.15€ - 165.83€
CAS 15244-36-7
Fórmula molecular H2MnO5S
Peso molecular (g/mol) 169.01
Número MDL MFCD00149159
Clave InChI ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
PubChem CID 177577
ChEBI CHEBI:86364
SMILES O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11396917
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
010807.06
5 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11386917
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
010807.14
25 g
165.83€
25 g
Descripción
Descripción
Used in feed additive, nutrient, firming agent and flavor enhancer. It is also used as a fermentation aid in the processing of beer and malt beverages.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
15244-36-7
169.01
ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
177577
O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
H2MnO5S
MFCD00149159
manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
CHEBI:86364
Especificaciones
Manganese(II) sulfate hydrate
15244-36-7
Polvo cristalino
H2MnO5S
manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
169.01
CHEBI:86364
Odorless
Loses all water at 400-450°
Rosa
99.999% (Metal basis)
MFCD00149159
ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
manganeso(2+);sulfato;hidrato
177577
151.00 (Anhydrous)
Pink Crystalline Powder
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
H373-H411-H401:Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.Tóxico para los organismos acuáticos.
missing translation for 'dotInformation' : DOT Clase:9; grupo de embalaje:III
missing translation for 'einecsNumber' : 232-089-9