Learn More
Monohidrato de sulfato de manganeso(II), +98 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10034-96-5 | H2MnO5S | 169.01 g/mol
21.00€ - 186.93€
CAS | 10034-96-5 |
---|---|
Fórmula molecular | H2MnO5S |
Peso molecular (g/mol) | 169.01 |
Número MDL | MFCD00149159 |
Clave InChI | ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L |
Sinónimo | manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate |
PubChem CID | 177577 |
ChEBI | CHEBI:86364 |
SMILES | O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10507562
|
Thermo Scientific Acros
423910050 |
5 g | Frasco de vidrio |
21.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10607041
|
Thermo Scientific Acros
423915000 |
500 g | Frasco de plástico |
59.73€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10053733
|
Thermo Scientific Acros
423910025 |
2.5 kg | Frasco de plástico |
186.93€
2.50 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10034-96-5 | |
169.01 | |
ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L | |
177577 | |
O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O |
H2MnO5S | |
MFCD00149159 | |
manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate | |
CHEBI:86364 |
Spécification
850.0°C | |
700.0°C | |
Rosa | |
98.0 to 101% (Complexometry) | |
MnSO4·H2O | |
15, 5804 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol | |
O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O | |
169.01 | |
CHEBI:86364 | |
≥98% | |
10.0% to 12.0% |
Manganese(II) sulfate monohydrate | |
10034-96-5 | |
Polvo | |
H2MnO5S | |
MFCD00149159 | |
manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate | |
ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L | |
manganeso(2+);sulfato;hidrato | |
177577 | |
169.02 | |
Reactivo ACS |
Sécurité et traitement
Declaración de GHS H
Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas en caso de inhalación.
Provoca lesiones oculares graves.
Tóxico para los organismos acuáticos con efectos de larga duración.
Declaración de GHS P
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva y es fácil hacerlo.
Continuar aclarando.
Utilizar guantes protectores/ropa protectora/protección ocular/protección facial.
Inmediatamente
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'rtecsNumber' : OP0893500.
- Manganese(II) sulfate monohydrate
Mention d'avertissement
- Peligro
Catégorie de danger
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Mention de danger
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Conseils de prudence
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.