Learn More
Sulfato de manganeso(II) monohidrato, +99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3734914 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
500 g
CAS: 10034-96-5 | H2MnO5S | 169.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10034-96-5
Fórmula molecular H2MnO5S
Peso molecular (g/mol) 169.01
Número MDL MFCD00149159
Clave InChI ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
PubChem CID 177577
ChEBI CHEBI:86364
Nombre IUPAC manganeso(2+);sulfato;hidrato
SMILES O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Punto de ebullición 850.0°C
Nombre del producto químico o material Manganese(II) sulfate monohydrate
Punto de fusión 700.0°C
Color De rosa a blanco
Forma física Powder
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (Complexometry)
Fórmula lineal MnSO4·H2O
Índice Merck 15, 5804
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.02
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Extra puro
Pérdida por ignición 10.0% to 12.0% (500°C)
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Manganese(II) sulfate monohydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Manganese sulfate monohydrate, Manganese(II) sulfate